Learn More
Ciglitazona, TRC
Código de producto. 30359799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359799 10 mg -
30355424 1 mg -
30355032 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44100010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74772-77-3
Fórmula molecular C18 H23 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 333.45
Nombre IUPAC 5-[[4-[(1-metilciclohexil)metoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciglitazone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1399