Learn More
Ciglitazone, Tocris Bioscience™
Descripción
Selective agonist at PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Activates PPARγ with an EC50 value of 3 μM in vitro, and is at least 33-fold selective over PPARα and δ. Antihyperglycemic in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciglitazone |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.44 |
| Porcentaje de pureza | >99% |