Learn More
Ciglitazone, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18702664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18702664 10 mg 10 miligramos
18742634 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18702664 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1307/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Selective PPARγ agonist
Selective agonist at PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Activates PPARγ with an EC50 value of 3 μM in vitro, and is at least 33-fold selective over PPARα and δ. Antihyperglycemic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74772-77-3
Fórmula molecular C18H23NO3S
Peso molecular (g/mol) 333.446
Clave InChI YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ciglitazone, ciglitizone, ciglitazona, ciglitazonum, ciglitazonum latin, ciglitazona spanish, ciglitazone usan:inn, +--5-p-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione, +/--5-4-1-methylcyclohexylmethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione, 5-4-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
PubChem CID 2750
ChEBI CHEBI:64227
Nombre IUPAC 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(CCCCC1)COC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciglitazone
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.44
Porcentaje de pureza >99%