Learn More
Sal trisódica de difosfato de cidofovir (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cidofovir Diphosphate Trisodium Salt |
| CAS | 352525-57-6 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 Na3 O12 P3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Diphosphoric acid Monoanhydride with [[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic Acid Trisodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N3O12P3.3Na/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)21-5-24(14,15)22-26(19,20)23-25(16,17)18;;;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H,14,15)(H,19,20)(H2,9,10,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-;;;/m0.../s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])C=C1 |
| Nombre IUPAC | [[(2S)-1-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3-hidroxipropan-2-il]oximetil-[[hidroxi(sodiooxi)fosforil]oxi-sodiooxifosforil]oxifosforil]oxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 505.092 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.941 |