Learn More
Sal trisódica de difosfato de cidofovir (> 85%), TRC
Código de producto. 30367810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30367810 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43351010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cidofovir Diphosphate Trisodium Salt
CAS 352525-57-6
Fórmula molecular C8 H13 N3 Na3 O12 P3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Diphosphoric acid Monoanhydride with [[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic Acid Trisodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N3O12P3.3Na/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)21-5-24(14,15)22-26(19,20)23-25(16,17)18;;;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H,14,15)(H,19,20)(H2,9,10,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-;;;/m0.../s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])C=C1
Nombre IUPAC [[(2S)-1-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3-hidroxipropan-2-il]oximetil-[[hidroxi(sodiooxi)fosforil]oxi-sodiooxifosforil]oxifosforil]oxisodio
Peso molecular (g/mol) 505.092
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.941
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.