Especificaciones
| Formato | Polvo |
| Peso molecular | 315,22 |
| Tipo de producto | Hidirato de cidofovir |
| Fuente | fuente sintética |
| Contenido y almacenamiento | Congelador -20 °C |
| Condiciones de envío | condiciones normales |
| Pureza | ≥ 97,5 % (HPLC) |
| Cantidad | 250 mg |
| Color | De blanco a casi blanco |