Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de cidofovir
Código de producto. 16641852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16641852 1 g 1 g
16651852 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16641852 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463120010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Polvo
Peso molecular 315,22
Tipo de producto Hidirato de cidofovir
Fuente fuente sintética
Contenido y almacenamiento Congelador -20 °C
Condiciones de envío condiciones normales
Pureza ≥ 97,5 % (HPLC)
Cantidad 1 g
Color De blanco a casi blanco