Learn More
CID755673, MedChemExpress
Código de producto. 16465038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465038 10 mg 10 miligramos
16431277 50 mg 50 miligramos
16427767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12239
MedChemExpress CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID755673
CAS 521937-07-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (460.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCCCC2=C1OC3=CC=C(O)C=C32
Peso molecular (g/mol) 217.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease