Learn More
CID-797718, MedChemExpress
Código de producto. 16495038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495038 10 mg 10 miligramos
16461277 50 mg 50 miligramos
16447767 5 mg 5 miligramos
16425786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12243
MedChemExpress CID-797718 is a compound with unknown details.
CID-797718 is a compound with unknown details.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID-797718
CAS 370586-05-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (225.58 mM)
SMILES O=C1OC2=CC=C(O)C=C2C3=C1NCCC3
Peso molecular (g/mol) 217.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid