Learn More
Tocris Bioscience™ CID 755673
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18015062 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18015062
Marca: Tocris Bioscience™ 3327/10
Selective protein kinase D inhibitor
Selective protein kinase D (PKD) inhibitor (IC50 values are 0.182, 0.280, 0.227, >10, 15.3, 20.3, 40.5 and >50 μM at PKD1, PKD2, PKD3, PKC, CAK, PLK1, CAMKIIα and Akt respectively). Blocks PKD-mediated protein transport and inhibits prostate cancer cell proliferation, migration and invasion in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID 755673
CAS 521937-07-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C12H11NO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Pureza >98%
Peso molecular 217.22