Learn More
CID-2858522, MedChemExpress
Código de producto. 16496598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496598 10 mg 10 miligramos
16479167 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15530
MedChemExpress CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.
CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID-2858522
CAS 758679-97-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H39N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)C=C2N=C(NCCCO)N(CC(C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C3)=O)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 465.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.63
Porcentaje de pureza 95.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death