Learn More
CID 1375606, MedChemExpress
Código de producto. 16464788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464788 10 mg 10 miligramos
16441057 50 mg 50 miligramos
16417537 5 mg 5 miligramos
16413246 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114146
MedChemExpress CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID 1375606
Forma física Solid
CAS 313493-80-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 53.33 mg/mL (138.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 385.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.24
Porcentaje de pureza 98.0%