Learn More
CID-1067700, MedChemExpress
Código de producto. 16458387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458387 5 mg 5 miligramos
16415698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13452
MedChemExpress CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID-1067700
Forma física Powder
CAS 314042-01-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N2O4S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML282
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=S)SC3=C1CC(C)(C)OC3)O
Peso molecular (g/mol) 390.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.48
Porcentaje de pureza 98.0%