Learn More
Ciclopirox olamine, MedChemExpress
Código de producto. 16458316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458316 100 mg 100 miligramos
16444367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0450A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
MedChemExpress Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox olamine
Forma física Solid
CAS 41621-49-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H24N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ciclopirox ethanolamine HOE 296
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (93.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(C2CCCCC2)N1O.NCCO
Peso molecular (g/mol) 268.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 98.41%