Learn More
Ciclopirox olamina, LoGiCal
Código de producto. 30460753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460753 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460753 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0418.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ciclopirox olamine
CAS 41621-49-2
Nombres de analitos o componentes Ciclopirox olamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Nombre IUPAC 2-aminoetanol;6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 268.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268,1787 g/mol