Learn More
Ciclopirox Olamina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Ciclopirox Olamina EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid |
| CAS | 1823487-53-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [(5RS)-3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetic Acid, Ciclopirox Olamine Imp. A (EP), Ciclopirox USP Related Compound A, Ciclopirox USP RC A, (3-Cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid), Ciclopirox Related Compound A (USP), Ciclopirox Imp. A (EP), 3-cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid, USP Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Olamine Impurity A, Ciclopirox Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(8-11(14)15)7-10(13-16-12)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC1(CC(=O)O)CC(=NO1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-ciclohexil-5-metil-4H-1,2-oxazol-5-il)acético |
| Mostrar más |