Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox olamina
Código de producto. 16594234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594234 1 g 1 g
16504244 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594234 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.20€
    42.65€ / 1 g
    Ahorro 9.55€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41621-49-2
Fórmula molecular C14H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 268.36
Clave InChI MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-aminoetan-1-ol; 6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metil-1,2-dihidropiridin-2-ona
SMILES NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox olamine
Punto de fusión 143.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: almost insoluble in dimethylsulfoxide and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35