Learn More
Ciclopirox etanolamina, TRC
Código de producto. 30180074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180074 5 g 5 g
30180197 500 mg 500 miligramos
30180109 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4328055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41621-49-2
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox ethanolamine (1:1), Ciclopirox olamine, Fungowas, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Sebiprox, Selergo, Terit
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; 6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metilpiridina-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox olamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1787