Learn More
Ciclopirox EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30051062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051062 25 mg 25 miligramos
17928924 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051062 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0418.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciclopirox EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 14818-35-0
Nombres de analitos o componentes 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Olamine Imp. B (EP), Ciclopirox USP Related Compound B, Ciclopirox USP RC B, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Related Compound B (USP), Ciclopirox impurity B (EP), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Related Compound B, Ciclopirox Olamine Impurity B, Ciclopirox Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
SMILES CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 6-ciclohexil-4-metilpiran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192,115 g/mol