Learn More
Ciclopirox-d11 beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciclopirox-d11 beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1279033-13-4 |
| Fórmula molecular | C18 D11 H14 N O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ciclopirox Glucuronide D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO8/c1-9-7-11(10-5-3-2-4-6-10)19(12(20)8-9)27-18-15(23)13(21)14(22)16(26-18)17(24)25/h7-8,10,13-16,18,21-23H,2-6H2,1H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,10D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2=CC(=CC(=O)N2O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-metil-2-oxo-6-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexil)piridin-1-il]oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.227 |