Learn More
Ciclopirox Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30367788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367788 10 mg -
30359632 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43281010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79419-54-8
Fórmula molecular C18 H25 N O8
Peso molecular (g/mol) 383.39
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-ciclohexil-4-metil-6-oxopiridina-1-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)N(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C(=C1)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO8/c1-9-7-11(10-5-3-2-4-6-10)19(12(20)8-9)27-18-15(23)13(21)14(22)16(26-18)17(24)25/h7-8,10,13-16,18,21-23H,2-6H2,1H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.158