Learn More
Ciclopirox Beta-D-Glucuronida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ciclopirox beta-D-Glucuronide |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO8/c1-9-7-11(10-5-3-2-4-6-10)19(12(20)8-9)27-18-15(23)13(21)14(22)16(26-18)17(24)25/h7-8,10,13-16,18,21-23H,2-6H2,1H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.158 |