Learn More
Tocris Bioscience™ Ciclopirox
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18771108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18771108 10 mg 10 miligramos
18773198 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18771108
Marca: Tocris Bioscience™ 6384/10
Pan-histone demethylase inhibitor
Ciclopirox is a pan-histone demethylase inhibitor. Exhibits no significant effect on histone deacetylases. Inhibits MYC-signaling and proliferation of neuroblastoma cells. Promotes Cdc25A-degradation in cancer cells. Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
CAS 29342-05-0
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C12H17NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 207.27