Learn More
Clorhidrato de cicletanina, TRC
Código de producto. 17931435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17931435 5 mg 5 miligramos
17953455 1 mg 1 miligramo
17980615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17931435 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC4327005MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82747-56-6
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 298.16
Sinónimo Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (9CI), BN 1270, Cicletanine hydrochloride, Coverine, Justar, Secletan, Tenstaten
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ncc2C(OCc2c1O)c3ccc(Cl)cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Cicletanine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO2.ClH/c1-8-13(17)12-7-18-14(11(12)6-16-8)9-2-4-10(15)5-3-9;/h2-6,14,17H,7H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0323