Learn More
Ciclesonida, TRC
Código de producto. 30135216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135216 50 mg 50 miligramos
30007356 10 mg 10 miligramos
30003872 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43269050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126544-47-6
Fórmula molecular C32 H44 O7
Peso molecular (g/mol) 540.69
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[(cyclohexylmethylene)bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, [11β,16α(R)]-, (11β,16α)-16,17-[[(R)-Cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (R)-11β,16α,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with cyclohexanecarboxaldehyde, 21-isobutyrate, Alvesco, BI 54903, Ciclesonide, Cinase, Omnaris, RPR 251526
Nombre IUPAC (11,16β α)-16,17-[[(R)-Ciclohexilmetileno]bis(oxy)]-11-hidroxi-21-(2-metil-1-oxopropoxi)-pregna-1,4-dieno-3,20-dione
SMILES CC(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]12O[C@@H](O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)C6CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.3087
Porcentaje de pureza >95%