Learn More
Ciclesonida-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciclesonide-d7 |
| CAS | 1225382-70-6 |
| Fórmula molecular | C32H37D7O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (11β,16α)-16,17-[[(R)-Cyclohexyl-methylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy-d7)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Alvesco-d7, Omnaris-d7, RPR 251526-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1/i1D3,2D3,18D |
| SMILES | CC(C)C(=O)OCC(=O)C12C(CC3C1(CC(C4C3CCC5=CC(=O)C=CC45C)O)C)OC(O2)C6CCCCC6 |
| Nombre IUPAC | [2-[(1S,2S,4R,6R,8S,9S,11S,12S,13R)-6-ciclohexil-11-hidroxi-9,13-dimetil-16-oxo-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-il]-2-oxoetilo] 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriometil)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 547.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.353 |