Learn More
Epímero de ciclesonida 22S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2'S)-2'-Cyclohexyl-11Beta-hydroxy-3,20-dioxo-16BetaH-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl 2-Methylpropanoate |
| CAS | 141845-81-0 |
| Fórmula molecular | C32 H44 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ciclesonide 22S-Epimer, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[[(S)-cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[(cyclohexylmethylene)bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, [11β,16α(S)]-, (11β,16α)-16,17-[[(S)-Cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, (2'S)-2'-Cyclohexyl-11β-hydroxy-3,20-dioxo-16βH-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl 2-methylpropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29-,30-,31-,32+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]12O[C@H](O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)C6CCCCC6 |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanoato de [2-[(1S,2S,4R,6S,8S,9S,11S,12S,13R)-6-ciclohexil-11-hidroxi-9,13-dimetil-16-oxo-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 540.688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.309 |