Learn More
Ciclesonida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326796 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326796 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11666300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclesonide
CAS 126544-47-6
Nombres de analitos o componentes Ciclesonide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H44 O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ciclesonide, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Alvesco, Cinase, Omnaris, RPR 251526, (2′R)-2′-Cyclohexyl-11beta-hydroxy-3,20-dioxo-16betaH-[1,3]dioxolo[4′,5′:16,17]pregna-1,4-dien-21-yl 2-methylpropanoate, (11beta,16alpha)-16,17-[[(R)-cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[(cyclohexylmethylene)bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, [11beta,16alpha(R)]-, (R)-11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with cyclohexanecarboxaldehyde, 21-isobutyrate
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1
SMILES CC(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]12O[C@@H](O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)C6CCCCC6
Nombre IUPAC (11β ,16α)-16,17-[[(R)-Ciclohexilmetilen]bis(oxi)]-11-hidroxi-21-(2-metil-1-oxopropoxi)-pregna-1,4-dieno-3,20-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 540.69
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.3087 g/mol