Learn More
Succinato de cibenzolina, TRC
Código de producto. 30352804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352804 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30352804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5357255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cibenzoline Succinate
CAS 100678-32-8
Fórmula molecular C18 H18 N2 . C4 H6 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Butanedioic acid, compd. with 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole (1:1), 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, butanedioate (1:1) (9CI), Cibenol, Cibenzoline succinate, Cibenzoline succinate (1:1), Cifenline succinate, Cipralan, Exacor, Ro 22-7796/001
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC ácido butanodioico;2-(2,2-difenilciclopropil)-4,5-dihidro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 380.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1736