Learn More
Cibenzolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cibenzoline |
| CAS | 53267-01-9 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, (RS)-Cibenzoline, (±)-Cibenzoline, Cibenzoline, Cifenline, Ro 22-7796, UP 33-901 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20) |
| SMILES | C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-difenilciclopropil)-4,5-dihidro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.147 |