missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CIB3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15718251 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15718251 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15718251 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA560415

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FNNDDYICAW DLEQTVTKLT RGGLSAEEVS LVCEKVLDEA DG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 83%.

This gene product shares a high degree of sequence similarity with DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-interacting protein 2 in human and mouse, and like them may bind the catalytic subunit of DNA-dependent protein kinases. The exact function of this gene is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CIB3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CIB3
N.º de referencia del gen Q96Q77
Alias de gen C730014M21Rik; calcium and integrin binding family member 3; calcium and integrin-binding family member 3; CIB3; DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-interacting protein 3; Gm1107; Kinase-interacting protein 3; KIP 3; KIP3
Símbolos de los genes CIB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CIB3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99122).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.