Learn More
CI 994
Código de producto. 15406969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406969 25 mg 25 miligramos
15416969 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65561.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112522-64-2
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.30
Número MDL MFCD00866266
Clave InChI VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tacedinaline, acetyldinaline, 4-acetamido-n-2-aminophenyl benzamide, 4-acetylamino-n-2'-aminophenyl benzamide, tacedinalina, ci994 tacedinaline, n-acetyldinaline, tacedinaline usan:inn, tacedinalina inn-spanish, 4-acetylamino-n-2-aminophenyl benzamide
PubChem CID 2746
Nombre IUPAC 4-acetamido-N-(2-aminofenol)benzamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CI 994
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Forma física Polvo