Learn More
CI-1044, MedChemExpress
Código de producto. 16445617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445617 5 mg 5 miligramos
16422878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100246
MedChemExpress CI-1044 is an orally active PDE4 inhibitor with IC50s of 0.29, 0.08, 0.56, 0.09 μM for PDE4A5, PDE4B2, PDE4C2 and PDE4D3, respectively.
CI-1044 is an orally active PDE4 inhibitor with IC50s of 0.29, 0.08, 0.56, 0.09 μM for PDE4A5, PDE4B2, PDE4C2 and PDE4D3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CI-1044
CAS 197894-84-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo PD-189659
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (314.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)N[C@H]2C(N3C4=C(CC3)C=C(N)C=C4C(C5=CC=CC=C5)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 397.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.43
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation