Learn More
α-Quimotripsina con ≥ 40 u/mg de proteína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403150 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403150 250 mg 250 miligramos
11413150 500 mg 500 miligramos
11493140 0.1 g 100 miligramos
11423150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11403150 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210046183
CAS 9004-07-3
Número MDL MFCD00130481
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Chymotrypsin
Nombre de nota 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chymotrypsin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chymotrypsin