Learn More
Melford Quimostatina
Descripción
Inhibidor reversible de la serina proteasa a,b,y, y quimostatina, papaína y catepsinas A,B,C,.
Concentraciones de trabajo: 10-100uM.
- Número CAS: 9076-44-2
- Fórmulamolecular:C25H30N6O5X
X = Leucina (A), Valina (B) o Isoleucina (C)
- Peso molecular: 602 a 606 (promedio de las formas A, B, C)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9076-44-2 |
| Fórmula molecular | C25H30N6O5-X x = leucina (A), valina (B) o isoleucina (C) |
| Cantidad | 5 mg |