Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chymostatin
Código de producto. 15485539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485539 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15485539 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63275.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
A highly specific chymotrypsin inhibitor produced by actinomycetes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Chymotrypsin Inhibitor
Formulación Lyophilized powder
Cantidad 5 mg
Estado normativo RUO
Tipo de producto Chymostatin
Recombinante Native
Formulario Powder