Learn More
Chymase-IN-1, TRC
Código de producto. 30349690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349690 2.5 mg 2.50 miligramo
30365994 25 mg 25 miligramos
30357787 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3272552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862090-74-2
Fórmula molecular C20 H15 Cl N O4 P S
Peso molecular (g/mol) 431.829
Sinónimo P-[1-(5-Chlorobenzo[b]thien-3-yl)-2-(2-naphthalenylamino)-2-oxoethyl]phosphonic Acid
Nombre IUPAC [1-(5-cloro-1-benzotiofeno-3-il)-2-(naftalen-2-ilamino)-2-oxoetil]ácido fosfónico
SMILES OP(=O)(O)C(C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)c3csc4ccc(Cl)cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chymase-IN-1
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15ClNO4PS/c21-14-6-8-18-16(10-14)17(11-28-18)19(27(24,25)26)20(23)22-15-7-5-12-3-1-2-4-13(12)9-15/h1-11,19H,(H,22,23)(H2,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.015