Learn More
ChX710, MedChemExpress
Descripción
ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ChX710 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2438721-44-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H21N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1 |
| Mostrar más |