missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15897813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15897813 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15897813 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA569407

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CHST2 Polyclonal Antibody

CHST2 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno CHST2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CHST2
N.º de referencia del gen Q80WV3
Alias de gen AI428561; AW121776; C130041E03Rik; C6ST; carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 2; carbohydrate (N-acetylglucosamine-6-O) sulfotransferase 2; carbohydrate sulfotransferase 2; Chst2; Chts2; epididymis secretory protein Li 75; galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 2; GlcNAc6ST; glcNAc6ST-1; GN6ST; Gn6ST-1; GST2; GST-2; HEL-S-75; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1; N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase
Símbolos de los genes CHST2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human CHST2 (aa 230-279).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54371
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.