Learn More
CHS-828, MedChemExpress
Código de producto. 16495897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495897 5 mg 5 miligramos
16453168 10 mg 10 miligramos
16469716 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10079
MedChemExpress CHS-828 (GMX1778) is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), with an IC50 less than 25 nM. CHS-828 (GMX1778) exerts a cytotoxic effect by decreasing the cellular level of NAD+ and exhibits a potent anticancer activity.
CHS-828 (GMX1778) is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), with an IC50 less than 25 nM. CHS-828 (GMX1778) exerts a cytotoxic effect by decreasing the cellular level of NAD+ and exhibits a potent anticancer activity.
Spécification
Nombre del producto químico o material CHS-828
CAS 200484-11-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22ClN5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo GMX1778
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (104.88 mM)
SMILES N#CN/C(NCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Cl)=N\C2=CC=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 371.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.86
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.