Learn More
Tocris Bioscience™ CHS 828
Descripción
CHS 828 is a NAMPT inhibitor. Decreases cellular level of NAD+. Selectively increases intracellular ROS levels in cancer cells but not normal cells. Active in vivo and cytotoxic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N'-cyano-N''-4-pyridinylguanidine |
| CAS | 200484-11-3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C19H22ClN5O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.86 |
| Pureza | 98% |