Learn More
Crisofenina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30366424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366424 2.5 g 2.50 g
30357962 250 mg -
30351186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4331232.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2870-32-8
Fórmula molecular C30 H26 N4 O8 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 680.66
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, disodium salt (9CI), C.I. Direct Yellow 12 (6CI,7CI,8CI), Airedale Yellow CHD, Amanil Chrysophenine G, Atlantic Chrysophenine YA, Aurophenine O, Benzanil Yellow CH, Benzo Yellow LG, C.I. 24895, Calcomine Brilliant Yellow, Chrome Leather Yellow CH, Chrysophenine, Chrysophenine ESP, Chrysophenine Extra, Chrysophenine G, Chrysophenine G Extra, Chrysophenine GP, Chrysophenine J, Chrysophenine KG Conc, Chrysophenine NS, Chrysophenine Y, Chrysophenine YA-CF, Chrysophenine Yellow, Chrysophrenin G, Cotton Yellow CH, Diazamine Yellow C, Diphenyl Chrysoine 3G, Diphenyl Chrysoine 3GP, Direct Chrysophenine G, Direct Frosted Yellow G, Direct Frozen Yellow G, Direct Yellow 12, Direct Yellow C, Direct Yellow CHD, Direct Yellow CV, Direct Yellow G, Erie Yellow Y, Fenamin Yellow CP, Fixanol Yellow 3G, Kayafect Yellow S, Kayaku Chrysophenine, Kayaku Chrysophenine GE, Kayaku Chrysophenine GN, Kayaku Chrysophenine GX, Mitsui Chrysophenine G, Mitsui Chrysophenine G 400, Mitsui Chrysophenine KG, NSC 47745, Nylomine Acid Yellow C 4R, Peeramine Chrysophenine YA, Pontamine Yellow CH, Shikiso Chrysophenine GX, Tertrodirect Yellow CG, Vondacel Yellow CG
Nombre IUPAC disodio; 5-[(E)-(4-etoxifenil)diazenilo]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-etoxifenil)diazenilo]-2-sulfonatofenilo]etenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])N=Nc4ccc(OCC)cc4)c(c2)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Yellow 12
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31?,34-32?;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.0987