Learn More
Sal sódica de crisofenina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416689 50 g 50 g
15426689 100 g 100 g
15436689 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64999.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22€
    37.65€ / 50 g
    Ahorro 6.57€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un tinte de diazo stilbeno
A diazo stilbene dye
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2870-32-8
Fórmula molecular C30H26N4Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 680.66
Número MDL MFCD00007488
Clave InChI YQMJDPHTMKUEHG-RPKDOIGLSA-L
Sinónimo chrysophenine g, chrysophenine j, chrysophenine y, aurophenine o, chrysophenine gp, chrysophenine ns, direct yellow c, benzo yellow lg, erie yellow y, chrysophenine esp
PubChem CID 54603156
Nombre IUPAC sodio;ácido 5-[(4-etoxifenol)diazenil]-2-[(E)-2-[4-[(4-etoxifenol)diazenil]-2-sulfofenil]etenil]bencensulfónico
SMILES [Na+].[Na+].CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(\C=C/C2=CC=C(C=C2S([O-])(=O)=O)N=NC2=CC=C(OCC)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysophenine sodium salt
Color Naranja a naranja amarillento
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.66
Forma física Polvo