Learn More
Chrysophanol, MedChemExpress
Código de producto. 16496236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496236 100 mg 100 miligramos
16421927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13595
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chrysophanic acid
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (7.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC(C)=CC(O)=C13)=O
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease