Learn More
Ácido crisofánico, TRC
Código de producto. 30359608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359608 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30359608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4326755MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Fórmula molecular C15 H10 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (9CI, ACI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione (ACI), Anthraquinone, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 2-Methyl-4,5-dihydroxyanthraquinone, 3-Methyl-1,8-dihydroxyanthraquinone, 3-Methylchrysazin, 4,5-Dihydroxy-2-methylanthraquinone, C.I. 75400, C.I. Natural Yellow 23, Chrysophanic acid, Chrysophanol, NSC 37132, NSC 646567, Turkey Rhubarb
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-3-metilantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0579