Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoidina, pura
Código de producto. 10153880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153880 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10153880 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 200740500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysoidin
CAS 532-82-1
Punto de fusión 235.0°C
Color De burdeos a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H12N4·HCl
Número MDL MFCD00012976
Cantidad 50 g
Beilstein 16, 383
Índice Merck 15, 2261
Sinónimo chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Información de solubilidad Solubility in water: 55g/L (15°C). Other solubilities: 4.75% absolute ethanol - 6.0% cellosolve, 9.5% anhydr.ethylene glycol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in benzene, xylene and ether
Clave InChI MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
Nombre IUPAC 4-fenildiacenilbenceno-1,3-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 248.72
PubChem CID 10771
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.72
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chrysoidin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.