Learn More
Crisoeriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysoeriol |
| CAS | 491-71-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H12 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxy-3'-methoxyflavone, 3'-Methoxy-4',5,7-trihydroxyflavone, 3'-Methoxyapigenin, 3'-O-Methylluteolin, 5,7,4'-Trihydroxy-3'-methoxyflavone, Chrysoriol, Luteolin 3'-Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.26 |
| Mostrar más |