Learn More
Chrysin, TRC
Código de producto. 30134917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134917 100 mg 100 miligramos
30138176 25 g 25 g
30003698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432730100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-40-0
Fórmula molecular C15 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Sinónimo 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0579