Learn More
Chrysin, MedChemExpress
Código de producto. 16481419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16481419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14589
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysin
CAS 480-40-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,7-Dihydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease