Learn More
Crisina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685332 25 g Frasco de vidrio 25 g
10590181 5 g Frasco de vidrio 5 g
10187663 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-40-0
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Número MDL MFCD00006834
Clave InChI RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysin
Punto de fusión 284.0°C to 290.0°C
Color Amarillo
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 18,124
Índice Merck 15,226
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino